accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2519-61-1

HOOHNCl

CAS RN 2519-61-1

IUPAC Name: 2-(4-chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Synonyme: 4-chloroindole-3-acetic acid 4-cl-iaa 4-Cl-IAA
Molekulargewicht (g/mol): 209.63
Summenformel: C10H8ClNO2
InChi Key: WNCFBCKZRJDRKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC(Cl)=C12
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern