accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25234-60-0

ClH3COONCH3CH3H3C

CAS RN 25234-60-0

IUPAC Name: [2-(dodecanoyloxy)ethyl]trimethylazanium chloride
Synonyme: [2-(dodecanoyloxy)ethyl]trimethylazanium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 321.93
Summenformel: C17H36ClNO2
InChi Key: BBJUKVPDIPYNBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern