accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 254-79-5

IUPAC Name: 1,5-naphthyridine
Synonyme: 1,5-naphthyridine 1,5-pyridopyridine
Molekulargewicht (g/mol): 130.15
Summenformel: C8H6N2
InChi Key: VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern