accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOONHO

CAS RN 2550-73-4

IUPAC Name: 1H,2H,3H,5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7-tetrone
Synonyme: 2H,6H-pyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7-tetrone
Molekulargewicht (g/mol): 216.15
Summenformel: C10H4N2O4
InChi Key: UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)NC3=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern