CAS RN 257883-22-0
CAS RN 257883-22-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Hydroxy Rosiglitazone, TRC
CAS: 257883-22-0 Summenformel: C18 H19 N3 O4 S Molekulargewicht (g/mol): 373.43 Synonym: 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[(5-hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI),5-[[4-[2-[(5-Hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI),5-[4-[2-[(5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione IUPAC-Name: 5-[[4-[2-[(5-hydroxypyridin-2-yl)-methylamino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione SMILES: CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O)cn3