CAS RN 2726380-44-3
CAS RN 2726380-44-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(R,S)-N’-Nitrosonornicotine-13C6, TRC
CAS: 2726380-44-3 Summenformel: C313C6H11N3O Molekulargewicht (g/mol): 183.16 Synonym: 3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6,NNN-13C6 IUPAC-Name: 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5 SMILES: O=NN(CCC1)[13CH]1[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]2