CAS RN 2749-59-9
CAS RN 2749-59-9
IUPAC Name:
1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Synonyme:
2,5-dimethyl-4H-pyrazol-3-one
Molekulargewicht (g/mol):
112.13
Summenformel:
C5H8N2O
InChi Key:
NDELSWXIAJLWOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1N=C(C)CC1=O