accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2899-29-8

NH(S)NH2OH

CAS RN 2899-29-8

IUPAC Name: 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
Synonyme: 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 190.25
Summenformel: C11H14N2O
InChi Key: UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)