accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 29475-64-7

H3COOHNHH3C

CAS RN 29475-64-7

IUPAC Name: 2-(methylamino)propanoic acid
Synonyme: 2-(methylamino)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 103.12
Summenformel: C4H9NO2
InChi Key: GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNC(C)C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern