CAS RN 3044-42-6
CAS RN 3044-42-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
21-Acetoxy-11β-hydroxypregna-1,4,16-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
21-Acetoxy-11β-hydroxypregna-1,4,16-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
21-Acetoxy-11b-hydroxypregna-1,4,16-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.