CAS RN 3114-70-3
CAS RN 3114-70-3
IUPAC Name:
cyclohexane-1,4-diamine
Synonyme:
1,4-diaminocyclohexane
Molekulargewicht (g/mol):
114.19
Summenformel:
C6H14N2
InChi Key:
VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1CCC(N)CC1