CAS RN 316382-53-3
CAS RN 316382-53-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2,3-Dichlor-Alpha-(2,3-Dichlor-4-methoxyphenyl)-4-methoxybenzolessigsäureethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2,3-Dichlor-Alpha-(2,3-Dichlor-4-methoxyphenyl)-4-methoxybenzolessigsäureethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.