CAS RN 329923-15-1
CAS RN 329923-15-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
4,6-Dihydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.