accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3308-94-9

FClOO

CAS RN 3308-94-9

IUPAC Name: 4-(3-chloropropyl)-4-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Synonyme: 4-(3-chloropropyl)-4-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Molekulargewicht (g/mol): 244.69
Summenformel: C12H14ClFO2
InChi Key: NHKTWTJPGLFCQL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C1(CCCCl)COCO1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern