CAS RN 33509-43-2
CAS RN 33509-43-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.