CAS RN 335104-84-2
CAS RN 335104-84-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Tembotrion 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
2
Tembotrione, TRC
CAS: 335104-84-2 Summenformel: C17 H16 Cl F3 O6 S Molekulargewicht (g/mol): 440.82 Synonym: 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-1,3-cyclohexanedione,BAY 747,Tembotrione IUPAC-Name: 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione SMILES: CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F