CAS RN 346688-39-9
CAS RN 346688-39-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.