accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 35320-67-3

H3CHNOH

CAS RN 35320-67-3

IUPAC Name: 2-methyl-1H-indol-4-ol
Synonyme: 2-methyl-1H-indol-4-ol
Molekulargewicht (g/mol): 147.18
Summenformel: C9H9NO
InChi Key: XBVSGEGNQZAQPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC2=C(O)C=CC=C2N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern