CAS RN 3772-55-2
CAS RN 3772-55-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Dehydroabietinol, TRC
CAS: 3772-55-2 Summenformel: C20 H34 O Molekulargewicht (g/mol): 290.48 Synonym: (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol,13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-15-ol,Dehydroabeityl Alcohol,Dehydroabietol,Dehydroabietyl alcohol,Pomiferin A,ar-Abietatrienol,[1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol IUPAC-Name: (1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthren-1-yl)methanol SMILES: CC(C)C1CCC2C(=C1)CCC3C(C)(CO)CCCC23C