accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38565-53-6

FFFFFFFFFFFFFFFFFO

CAS RN 38565-53-6

IUPAC Name: 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononyl)oxirane
Synonyme: 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononyl)oxirane
Molekulargewicht (g/mol): 476.13
Summenformel: C11H5F17O
InChi Key: HMXSIEIEXLGIET-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern