CAS RN 4016-63-1
CAS RN 4016-63-1
IUPAC Name:
2-amino-8-bromo-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Synonyme:
2-amino-8-bromo-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Molekulargewicht (g/mol):
362.14
Summenformel:
C10H12BrN5O5
InChi Key:
ASUCSHXLTWZYBA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C1OC(CO)C(O)C1O)C(Br)=N2
1
–
4
von
4
Ergebnisse
2
8-Bromguanosin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
8-Bromguanosin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
8-Bromguanosin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.