accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 401892-85-1

NSFFFFF

CAS RN 401892-85-1

IUPAC Name: 4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Synonyme: 4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 229.17
Summenformel: C7H4F5NS
InChi Key: SGACKKUEROEDNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern