CAS RN 4129-84-4
CAS RN 4129-84-4
IUPAC Name:
sodium [4-(diethylamino)phenyl]bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
Synonyme:
sodium [4-(diethylamino)phenyl]bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
Molekulargewicht (g/mol):
761.93
Summenformel:
C41H44N3NaO6S2
InChi Key:
FJBHGWADYLMEJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Säureviolett 17 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Säureviolett 17 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Säureviolett 17 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.