accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 41406-00-2

CH3H3COH2N

CAS RN 41406-00-2

IUPAC Name: 3-(propan-2-yloxy)aniline
Synonyme: 3-isopropoxyaniline
Molekulargewicht (g/mol): 151.21
Summenformel: C9H13NO
InChi Key: QMGBIPKOKCSUCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC1=CC=CC(N)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern