CAS RN 4258-83-7
CAS RN 4258-83-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(16Alpha)-21-(Acetyloxy)-16-methyl-pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(16a)-21-(Acetyloxy)-16-methyl-pregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.