accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 439571-48-9

CH3NNNOOOO

CAS RN 439571-48-9

IUPAC Name: bis[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl][(1-butyl-2,4-diphenyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
Synonyme: bis(2H-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)[(3-butyl-2,5-diphenylimidazol-4-yl)methyl]amine
Molekulargewicht (g/mol): 573.69
Summenformel: C36H35N3O4
InChi Key: ITACCRHKSPSKKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCN1C(CN(CC2=CC3=C(OCO3)C=C2)CC2=CC3=C(OCO3)C=C2)=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern