accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4447-60-3

CH3CH3OOH3CCH3OH3CCH3

CAS RN 4447-60-3

IUPAC Name: 2-[bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane
Synonyme: 2-(diisopropoxymethoxy)propane
Molekulargewicht (g/mol): 190.28
Summenformel: C10H22O3
InChi Key: FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)