CAS RN 461432-24-6
CAS RN 461432-24-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl-1-C-[4-Chlor-3-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranosid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.