CAS RN 488-45-9
CAS RN 488-45-9
IUPAC Name:
hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Synonyme:
mannitol sorbo sorbitol D(-)-mannitol 甘露醇
Molekulargewicht (g/mol):
182.17
Summenformel:
C6H14O6
InChi Key:
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
L-Iditol, TRC
CAS: 488-45-9 Summenformel: C6 H14 O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 IUPAC-Name: (2S,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO