accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4977-62-2

H3COOHNCH3ON

CAS RN 4977-62-2

IUPAC Name: ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate
Synonyme: ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate
Molekulargewicht (g/mol): 170.17
Summenformel: C7H10N2O3
InChi Key: SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern