CAS RN 50274-07-2
CAS RN 50274-07-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-[5-Chlor-4-(4-chlorbenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-[5-Chlor-4-(4-chlorbenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[5-Chlor-4-(4-chlorbenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.