CAS RN 50372-80-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
[1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 50372-80-0 Summenformel: C16H21NO2 Molekulargewicht (g/mol): 259.34 Synonym: Win 33065-2,Win 35065-2,(1R,2S,3S,5S)-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester IUPAC-Name: methyl (1S,3S,4S,5R)-8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate SMILES: COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccccc3)N2C