accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50743-20-9

ClOON

CAS RN 50743-20-9

IUPAC Name: 6-chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
Synonyme: 6-chloro-4-oxochromene-3-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 205.6
Summenformel: C10H4ClNO2
InChi Key: JHWOLPAENJJAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern