CAS RN 51077-14-6
CAS RN 51077-14-6
IUPAC Name:
(2S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylate
Synonyme:
(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol):
200.22
Summenformel:
C9H14NO4
InChi Key:
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-M
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-Boc-L-Azetidin-2-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-Boc-L-Azetidin-2-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-Boc-L-Azetidin-2-carbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.