CAS RN 51267-67-5
CAS RN 51267-67-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(4β,5β,17α)- 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-in-3-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(4β,5β,17α)- 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-in-3-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.