CAS RN 527-84-4
CAS RN 527-84-4
IUPAC Name:
1-methyl-2-(propan-2-yl)benzene
Synonyme:
1-methyl-2-isopropylbenzene
Molekulargewicht (g/mol):
134.22
Summenformel:
C10H14
InChi Key:
WWRCMNKATXZARA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=CC=C1C
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
o-Cymol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
o-Cymol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
o-Cymol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.