CAS RN 53213-94-8
IUPAC Name:
3-propyl-2-[(3E)-5-[(2Z)-3-propyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Synonyme:
3-propyl-2-[(3E)-5-[(2Z)-3-propyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene]penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Molekulargewicht (g/mol):
546.53
Summenformel:
C25H27IN2S2
InChi Key:
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[I-].CCCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanin-Iodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 53213-94-8 Summenformel: C25H27IN2S2 Molekulargewicht (g/mol): 546.53 MDL-Nummer: MFCD00075033,MFCD00075033 InChI-Schlüssel: GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M Synonym: disc3 5,3,3'-dipropylthiadicarbocyanine iodide,3-propyl-2-5-3-propyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadienyl benzothiazolium iodide,5-3-propylbenzothiazol-2-ylidene-1-3-propylbenzothiazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide PubChem CID: 91972132 SMILES: [I-].CCCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1