accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5334-43-0

NH2NNN

CAS RN 5334-43-0

IUPAC Name: 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Synonyme: 5-amino-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 184.2
Summenformel: C10H8N4
InChi Key: MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern