CAS RN 53517-87-6
CAS RN 53517-87-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-Acetamido-N-(ε-Aminocaproyl)-2-desoxy-β-D-glucopyranosylamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Acetamido-N-(ε-Aminocaproyl)-2-desoxy-β-D-glucopyranosylamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.