accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5613-46-7

CH3H3CHOH3CCH3CH3OHCH3

CAS RN 5613-46-7

IUPAC Name: 4-[2-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan-2-yl]-2,6-dimethylphenol
Synonyme: 4-[2-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan-2-yl]-2,6-dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol): 284.4
Summenformel: C19H24O2
InChi Key: ODJUOZPKKHIEOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(C)=C1O)C(C)(C)C1=CC(C)=C(O)C(C)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern