CAS RN 5847-59-6
CAS RN 5847-59-6
IUPAC Name:
2-bromo-4-nitrophenol
Synonyme:
2-bromo-4-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol):
218.01
Summenformel:
C6H4BrNO3
InChi Key:
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Brom-4-nitrophenol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Brom-4-nitrophenol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Brom-4-nitrophenol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.