accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59918-68-2

OSNH2

CAS RN 59918-68-2

IUPAC Name: furan-3-carbothioamide
Synonyme: furan-3-carbothioamide
Molekulargewicht (g/mol): 127.16
Summenformel: C5H5NOS
InChi Key: FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=COC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern