accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 60046-25-5

HO(R)HO(R)OH(S)OOHO(S)HO

CAS RN 60046-25-5

IUPAC Name: (4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxolan-2-one
Synonyme: glucoheptonolactone
Molekulargewicht (g/mol): 208.17
Summenformel: C7H12O7
InChi Key: VIVCRCODGMFTFY-JPRIQSOUSA-N
SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)[C@@H]1O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern