accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 602-01-7

CH3NOONOO

CAS RN 602-01-7

IUPAC Name: 1-methyl-2,3-dinitrobenzene
Synonyme: 2,3-dinitrotoluene
Molekulargewicht (g/mol): 182.14
Summenformel: C7H6N2O4
InChi Key: DYSXLQBUUOPLBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern