accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6051-66-7

CH3CH3OHOOHO

CAS RN 6051-66-7

IUPAC Name: 2,5-dimethylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
Synonyme: 2,5-dimethylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 194.19
Summenformel: C10H10O4
InChi Key: FKUJGZJNDUGCFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C(O)=O)=C(C)C=C1C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern