accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 619-80-7

H2NONOO

CAS RN 619-80-7

IUPAC Name: 4-nitrobenzamide
Synonyme: 4-nitrobenzamide
Molekulargewicht (g/mol): 166.14
Summenformel: C7H6N2O3
InChi Key: ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern