accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 628-92-2

CAS RN 628-92-2

IUPAC Name: cycloheptene
Synonyme: cycloheptene
Molekulargewicht (g/mol): 96.17
Summenformel: C7H12
InChi Key: ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC=CCC1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)