CAS RN 63995-70-0
CAS RN 63995-70-0
IUPAC Name:
trisodium 3-[bis(3-sulfonatophenyl)phosphanyl]benzene-1-sulfonate
Synonyme:
tppts
Molekulargewicht (g/mol):
568.41
Summenformel:
C18H12Na3O9PS3
InChi Key:
MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)P(C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Tris(3-sulfophenyl)phosphin-Trinatrium (~85%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Tris(3-sulfophenyl)phosphin-Trinatrium (~85%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.