CAS RN 644-36-0
IUPAC Name:
2-(2-methylphenyl)acetic acid
Synonyme:
(2-methylphenyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol):
150.18
Summenformel:
C9H10O2
InChi Key:
RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=CC=C1CC(O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
o-Tolylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 644-36-0 Summenformel: C9H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 150.177 MDL-Nummer: MFCD00004328 InChI-Schlüssel: RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N Synonym: o-tolylacetic acid,2-methylphenylacetic acid,2-methylphenyl acetic acid,2-2-methylphenyl acetic acid,2-o-tolyl acetic acid,2-tolylacetic acid,2-o-tolylacetic acid,o-methylphenylacetic acid,o-tolyacetic acid PubChem CID: 69519 IUPAC-Name: 2-(2-Methylphenyl)essigsäure SMILES: CC1=CC=CC=C1CC(=O)O