CAS RN 64531-21-1
CAS RN 64531-21-1
IUPAC Name:
dibromochloranuide; tetrabutylazanium
Synonyme:
dibromochloranuide; tetrabutylammonium ion
Molekulargewicht (g/mol):
437.73
Summenformel:
C16H36Br2ClN
InChi Key:
LSCNDUNMPYESRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Br[Cl-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Tetrabutylammoniumdibromchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Tetrabutylammoniumdibromchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Tetrabutylammoniumdibromchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.